Learn More
N-(Hydroxymethyl)phthalimid 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10606702 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10606702 25 g Glasflasche 25 Gramm
10245400 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10606702 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 121490250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-29-6 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-29-6
Summenformel C9H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
MDL-Nummer MFCD00005899
InChI-Schlüssel MNSGOOCAMMSKGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hydroxymethyl phthalimide, n-hydroxymethylphthalimide, 2-hydroxymethyl isoindoline-1,3-dione, phthalimidomethanol, phthalimidomethyl alcohol, n-methylolphthalimide, oxymethyl phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-hydroxymethyl, hydroxymethylphthalimide, methanol, phthalimido
PubChem CID 8354
ChEBI CHEBI:38816
IUPAC-Name 2-(Hydroxymethyl)isoindol-1,3-dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)N(C2=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Hydroxymethyl)phthalimide
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 140°C to 145°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 2% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 21, 475
Fieser 01,484; 08,253
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Feines Kristallpulver