Learn More
n-(Hydroxymethyl)benzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459000
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11459000
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12250.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6282-02-6 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6282-02-6
MDL-Nummer MFCD00014415
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N- (Hydroxymethyl)benzamide
Schmelzpunkt 94°C to 96°C
Summenformel C9H9ClO
Menge 100 g
Beilstein 2045129
Synonym 4'-chloropropiophenone, 1-4-chlorophenyl propan-1-one, p-chloropropiophenone, 4-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-chlorophenyl, propiophenone, 4'-chloro, propiophenone, p-chloro, ethyl p-chlorophenyl ketone, usaf ek-5296, unii-26ay8wja1e
InChI-Schlüssel ADCYRBXQAJXJTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(=O)C1=CC=C(C=C1)Cl
IUPAC-Name 1-(4-Chlorophenyl)propan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
PubChem CID 22697
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 98%