Learn More
n-(Hydroxymethyl)benzamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429000
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11429000
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12250.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6282-02-6 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6282-02-6
MDL-Nummer MFCD00014415
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N- (Hydroxymethyl)benzamide
Schmelzpunkt 94°C to 96°C
Summenformel C8H9NO2
Menge 10 g
Beilstein 2045129
Synonym n-hydroxymethyl benzamide, benzamide, n-hydroxymethyl, n-methylolbenzamide, acmc-20akah, pubchem12540, enamine_001590, n-hydroxymetyl-benzamide, benzamide,n-hydroxymethyl, bis 5-nitropyridin-4-yl sulfane
InChI-Schlüssel UOUBPDZUBVJZOQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)NCO
IUPAC-Name N-(Hydroxymethyl)benzamid
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
PubChem CID 80493
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 98%