Learn More
N-Hydroxybenzylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30390619
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30390619 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30390619 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH809745100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Hydroxybenzylamine Hydrochloride
CAS 29601-98-7
Summenformel C7H10ClNO
Menge 100 g
Synonym N-Hydroxybenzenemethanamine Hydrochloride (1:1), Benzylhydroxylamine Hydrochloride, N-Benzyl-N-hydroxyamine Hydrochloride, N-Benzylhydroxylamine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H
SMILES Cl.ONCc1ccccc1
IUPAC-Name N-Benzylhydroxylamin;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 159.61
Formelmasse 159.0451