Learn More
N-Hydroxybenzenecarboximidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10551122
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Verpackung:
Amber Glass Bottle
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10551122 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10457432 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
10557474 25 g Amber Glass Bottle -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10551122 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. RF01827DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 613-92-3
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00031485 MFCD00474011
InChI-Schlüssel MXOQNVMDKHLYCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzamidoxime, benzamide oxime, n'-hydroxybenzimidamide, benzohydroxamamide, n-hydroxybenzamidine, phenylhydroxamidine, n-hydroxybenzenecarboximidamide, ccris 2953, n'-hydroxybenzamidine, benzamidoxim
PubChem CID 7259353
ChEBI CHEBI:83354
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N'-Hydroxybenzenecarboximidamide
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel C6H5C(NH2)=NOH
Menge 1 g
IUPAC-Name N'-Hydroxybenzolcarboximidamid
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 97%