Learn More
N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamid, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N'-Hydroxy-4-[(2-methyl-1, 3-thiazol-4-yl)methoxy]benzenecarboximidamide |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 263.32 |
Reinheit (%) | 95% |