Learn More
N-Hydroxy-2-methylpropanimidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N';-Hydroxy-2-methylpropanimidamide |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 102.14 |
Reinheit (%) | 97% |