Learn More
N-Hydroranitidin, TRC
Artikelnummer. 30427891
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30427891 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30427891 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR1200051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[((5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl)methyl)sulphanyl]-ethanamine
CAS 66356-53-4
Summenformel C10 H18 N2 O S
Menge 1 g
Synonym 2-[[[5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]-ethanamine, Ranitidine Hydrochloride Imp. B (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C10H18N2OS/c1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11/h3-4H,5-8,11H2,1-2H3
SMILES CN(C)Cc1oc(CSCCN)cc1
IUPAC-Name 2-[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 214.33
Formelmasse 214.114