Learn More
N-Hydroranitidin, TRC
Artikelnummer. 30425629
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30425629 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30425629 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCR12000550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[((5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl)methyl)sulphanyl]-ethanamine
CAS 66356-53-4
Summenformel C10 H18 N2 O S
Menge 50 mg
Synonym 2-[[[5-[(Dimethylamino)-methyl]furan-2-yl]methyl]sulphanyl]-ethanamine, Ranitidine Hydrochloride Imp. B (EP)
InChI-Formel InChI=1S/C10H18N2OS/c1-12(2)7-9-3-4-10(13-9)8-14-6-5-11/h3-4H,5-8,11H2,1-2H3
SMILES CN(C)Cc1oc(CSCCN)cc1
IUPAC-Name 2-[[5-[(Dimethylamino)methyl]furan-2-yl]methylsulfanyl]ethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 214.33
Formelmasse 214.114