Learn More
N-Hexyltrimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043941
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11312226
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03576.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3069-19-0 | C9H22O3Si | 206.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3069-19-0
Summenformel C9H22O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 206.36
MDL-Nummer MFCD00039801
InChI-Schlüssel CZWLNMOIEMTDJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexyltrimethoxysilane, silane, hexyltrimethoxy, unii-9aui936hic, hexyl trimethoxy silane, 9aui936hic, hexyl-trimethoxysilane, acmc-209hhw, czwlnmoiemtdjy-uhfffaoysa
PubChem CID 76478
IUPAC-Name Hexyl(trimethoxy)silan
SMILES CCCCCC[Si](OC)(OC)OC
Spezifikation
Siedepunkt 202°C to 203°C
Chemischer Name oder Material n-Hexyltrimethoxysilane
Menge 5 g
Beilstein 2347551
Flammpunkt 62°C (143°F)
Formelmasse 206.36
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.407
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.92