Learn More
N-Hexyltrimethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 202°C to 203°C |
| Chemischer Name oder Material | n-Hexyltrimethoxysilane |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 2347551 |
| Flammpunkt | 62°C (143°F) |
| Formelmasse | 206.36 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Brechungsindex | 1.407 |
| Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
| Dichte | 0.92 |