Learn More
N-Hexyltriethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046838
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11359215
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16521.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18166-37-5 | C12H28O3Si | 248.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18166-37-5
Summenformel C12H28O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 248.44
MDL-Nummer MFCD00087744
InChI-Schlüssel WUMSTCDLAYQDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyltriethoxysilane, triethoxy hexyl silane, hexyl triethoxysilane, n-hexyltriethoxysilane, hexyl-triethoxysilane, acmc-209ei3
PubChem CID 4437318
IUPAC-Name Trichlor(hexyl)silan
SMILES CCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Siedepunkt 115°C (18mmHg)
Chemischer Name oder Material n-Hexyltriethoxysilane
Menge 25 g
Strukturformel CH3(CH2)5Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1757895
Flammpunkt 95°C (203°F)
Formelmasse 248.44
Reinheit (%) 97%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.86