Learn More
N-Hexyltriethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369215
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369215 100 g 100 Gramm
11359215 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11369215 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16521.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18166-37-5 | C12H28O3Si | 248.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18166-37-5
Summenformel C12H28O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 248.44
MDL-Nummer MFCD00087744
InChI-Schlüssel WUMSTCDLAYQDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexyltriethoxysilane, triethoxy hexyl silane, hexyl triethoxysilane, n-hexyltriethoxysilane, hexyl-triethoxysilane, acmc-209ei3
PubChem CID 4437318
IUPAC-Name Trichlor(hexyl)silan
SMILES CCCCCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Specifications
Siedepunkt 115°C (18mmHg)
Chemischer Name oder Material n-Hexyltriethoxysilane
Menge 100 g
Flammpunkt 95°C (203°F)
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.86
Strukturformel CH3(CH2)5Si(OCH2CH3)3
Beilstein 1757895
Formelmasse 248.44
Reinheit (%) 97%