Learn More
N-Hexan, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11471142 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 mL
100 mL
250 mL
1 l
Packungsgröße:
1 Liter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471142 0.5 mL -
11461142 100 mL -
11428312 250 mL -
11481142 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11471142 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219522090
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
n-Hexan, ≥ 99 %, flüssig
  • Hexadecan wurde als Phasenänderungsmaterial (PCM) bei der Herstellung von Hexadecan/xGnP (exfoliated graphite nanoplatelet), einem mit xGnP geladenen Komposit-PCM, verwendet. Hexadecan (N-Hexadecan) ist ein aliphatischer langkettiger Kohlenwasserstoff. Es handelt sich um einen Referenzkraftstoff mit der Cetanzahl 100 und wird zur Bestimmung der Cetanzahl von Dieselkraftstoffen verwendet. Der Mechanismus der Oxidation von Hexadecan in der Gasphase wurde beschrieben. Die Dichte, Schallgeschwindigkeit, adiabatische Kompressibilität und komprimierte Flüssigkeitsdichte von Hexadecan wurden bestimmt. Die Leistung von Platin-/Zeolitkatalysatoren für die Hydroisomerisierung von N-Hexadecan wurde bewertet. Der thermische Abbau von N-Hexadecan bildet N-Alkane und 1-Alkene als Schlüsselprodukte.
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane
Schmelzpunkt -95 °C (Literatur)
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
Farbe 1 (APHA)
Dichte 0,66 bei 20 °C (Wasser = 1); 0,659 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Menge 0.5 mL
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.375 (Lit.)
Rückstand nach Verdampfung <0 ppm
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Relative Dichte 0.674
Dampfdruck 124 mm Hg bei 20 °C, 150 mm Hg bei 24,8 °C; 256 mmHg (37,7 °C), 5,2 psi (37,7 °C), ∽132 mmHg (20 °C)(Lit.)
UN-Nummer UN1208
Beilstein 1730733
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Siedepunkt 69 °C (Literatur)
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich.
Formelmasse 86.18
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexan
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P301-BEI VERSCHLUCKEN:.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.