Learn More
n-Hexan, Umweltgütegrad, >95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369747
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Packungsgröße:
1 Liter
16 Liter
4 Liter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11369747
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042100.K7
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Für Pestizidrückstands-, Umwelt und GC-Analysen
Pesticide residue, environmental and GC analysis.n-Hexane is used in spectrophotometry and environmental testing. It is used as a solvent to extract edible oils from seed and vegetable crops. Commercial grades of hexane are used as solvents for glues, varnishes, and inks, cleaning agent (degreaser) in the printing industry, liquid in low temperature thermometers. other uses are as Fuels and fuel additives, Intermediates and Laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane
Schmelzpunkt °C to 95°C
Farbe Farblos
Aussehen Colorless liquid
Dichte 0.659 g/cm3 at 20°C
Siedepunkt 69°C
Menge 4 L
Flammpunkt -23°C (-9F)
Zündpunkt 240°C (464°F)
Geruch Weak, characteristic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.375
Prozentgehaltsbereich >95%
Beilstein 1730733
Löslichkeitsinformationen Very soluble in ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formelmasse 86.18
Güte Umwelt