Learn More
n-Hexan-d{14}, 99 % (isotopisch), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314368
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314368 5g 5 Gramm
11304368 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11314368 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 042312.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 21666-38-6 | C6H14 | 100.26 g/mol
n-Hexane-d{14} is a deuterium labeled n-hexane which is used as a organic intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21666-38-6
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 100.26
MDL-Nummer MFCD00037562
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
Synonym hexane-d14, tetradecadeuterohexane, n-hexane-d 14, 2h14 hexane, 2 h?? hexane, hexane-d14, 99 atom % d
PubChem CID 140854
IUPAC-Name 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tetradecadeuteriohexan
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane-d{14}
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,767 g/mL
Flammpunkt −23 °C (−9 °F)
Geruch Merkmal
Menge 5g
Schmelzpunkt -95 °C
Siedepunkt 69 °C
UN-Nummer UN1208
Löslichkeitsinformationen Mixes with most organic solvents,chloroform,ether and alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 100.29
Reinheit (%) 99%