Learn More
n-Hexan, 95 %, für die Rückstandsanalyse, Spurenanalyse polyaromatischer Kohlenwassenstoffe, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10796232 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10796232 1 L Glasflasche 1 Liter
10575801 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10796232 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 326780010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 110-54-3 | C6H14 | 86.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Rückstandsanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane
Schmelzpunkt -95.0°C
Extinktion 0.004 max. at 270nm, 0.097 max. at 220nm, 0.602 max. at 200nm
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Dichte 0.6590g/mL
Menge 1 L
Flammpunkt −22°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3748 to 1.3810
Rückstand nach Verdampfung 0.0002% max.
Prozentgehaltsbereich 95%
Relative Dichte 0.659
Strukturformel CH3(CH2)4CH3
Viskosität 0.31 mPa.s (20°C)
Wasser 0.005% max. (Coulometric)
Beilstein 01, 142
Merck Index 15, 4732
Siedepunkt 69.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formelmasse 86.18
Reinheit (%) 95%
Güte Rückstandsanalyse