Learn More
n-Hexadecyl-Palmitat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10794565 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10794565 1 kg 1 Kilogramm
10633415 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10794565 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428220010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 540-10-3 | C32H64O2 | 480.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-10-3
Summenformel C32H64O2
Molekulargewicht (g/mol) 480.86
MDL-Nummer MFCD00053739
InChI-Schlüssel PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym cetyl palmitate, hexadecyl palmitate, palmityl palmitate, cetin, hexadecanoic acid, hexadecyl ester, standamul 1616, hexadecanoic acid hexadecyl ester, hexadecanyl hexadecanoate, n-hexadecyl hexadecanoate, palmitic acid palmityl ester
PubChem CID 10889
ChEBI CHEBI:75584
IUPAC-Name Hexadecylhexadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexadecyl palmitate
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Siedepunkt 360°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)14COO(CH2)15CH3
Menge 1 kg
Merck Index 15, 2030
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 480.86
Reinheit (%) 95%