Learn More
N-Hexadecylmercaptan, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041090
20.53 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
10 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2917-26-2
C16H34S
258.5
MFCD00011677
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
18015
Hexadecan-1-thiol
CCCCCCCCCCCCCCCCS
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
2917-26-2
C16H34S
258.5
MFCD00011677
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
18015
Hexadecan-1-thiol
CCCCCCCCCCCCCCCCS
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Hexadecyl mercaptan
Schmelzpunkt 18°C to 20°C
Farbe Farblos oder weiß bis gelb
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 184°C to 191°C (7.0 mmHg)
Flammpunkt 101°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)15SH
Brechungsindex 1.4610 to 1.463
Menge 10 mL
Beilstein 01, 430
Relative Dichte 0.84
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: slightly soluble in ethyl alcohol,carbon tetrachl,soluble in ether
Formelmasse 258.5
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssigkeit oder wachsartiger Feststoff