Learn More
n-Hexadecan, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10023463
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2.5 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
544-76-3
C16H34
226.44
MFCD00008998
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
11006
CHEBI:45296
Hexadecan
CCCCCCCCCCCCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
544-76-3
C16H34
226.44
MFCD00008998
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
11006
CHEBI:45296
Hexadecan
CCCCCCCCCCCCCCCC
N-Hexadecan, 99 %, C16H34, CAS-Nummer-544-76-3, n-Cetan, N-Hexadecan, Hexadecan, Hexadekan, Cetan, Cetan, Cetan, Ccris 5833, Zetan, Pentadecan, Methyl, UNII-f8z00shp6q, 2,5 l, min. 98,5 % (GC), 01,172, 287,0 °C, 100,0, CHEBI:45296, farblos, 0,7730 g/ml, 208-878-9, 135 °C, 226,44, Pure
N-Hexadecan, 99 %, C16H34, CAS-Nummer-544-76-3, n-Cetan, N-Hexadecan, Hexadecan, Hexadekan, Cetan, Cetan, Cetan, Ccris 5833, Zetan, Pentadecan, Methyl, UNII-f8z00shp6q, 2,5 l, 98,5 % min. (GC), 01,172, 287,0 °C, 100,0, CHEBI:45296, farblos, 0,7730 g/ml, 208-878-9, 135 °C, 226.44, Pure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Hexadecane
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 18.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7730g/mL
Siedepunkt 287.0°C
Flammpunkt 135°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)14CH3
Brechungsindex 1.4330 to 1.4350
Menge 2.5 L
Beilstein 01,172
Relative Dichte 0.773
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone and ether
Viskosität 3.032 mPa.s (25°C)
Formelmasse 226.44
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexadecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.