Learn More
n-Hexadecan, >99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11401142 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 L
Packungsgröße:
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11401142 100 mL -
11411142 500 ml 500 Milliliter
11421142 1 L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401142 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219521880
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
n-Hexadecan ≥ 99 %, Flüssigkeit
  • Hexadecan wurde als Phasenänderungsmaterial (PCM) bei der Herstellung von Hexadecan/xGnP (exfoliated graphite nanoplatelet), einem mit xGnP geladenen Komposit-PCM, verwendet. Hexadecan (N-Hexadecan) ist ein aliphatischer langkettiger Kohlenwasserstoff. Es handelt sich um einen Referenzkraftstoff mit der Cetanzahl 100 und wird zur Bestimmung der Cetanzahl von Dieselkraftstoffen verwendet. Der Mechanismus der Oxidation von Hexadecan in der Gasphase wurde beschrieben. Die Dichte, Schallgeschwindigkeit, adiabatische Kompressibilität und komprimierte Flüssigkeitsdichte von Hexadecan wurden bestimmt. Die Leistung von Platin-/Zeolitkatalysatoren für die Hydroisomerisierung von N-Hexadecan wurde bewertet. Der thermische Abbau von N-Hexadecan bildet N-Alkane und 1-Alkene als Schlüsselprodukte.
Chemische Identifikatoren
CAS 544-76-3
Summenformel C16H34
Molekulargewicht (g/mol) 226.448
MDL-Nummer MFCD00008998
InChI-Schlüssel DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11006
ChEBI CHEBI:45296
IUPAC-Name Hexadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexadecane
Farbe Farblos bis Weiß
Dichte 0.77g/mL
Prozentgehaltsbereich >99%
Menge 100 mL
Synonym n-hexadecane, cetane, n-cetane, hexadecan, hexadekan, cetan, zetan, unii-f8z00shp6q, ccris 5833, pentadecane, methyl
Formelmasse 226.4
Reinheit (%) 0.99
Physikalische Form Liquid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Hexadecan
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.