Learn More
N-Heptylamin +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15179193 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15179193 500 mL Glasflasche 500 Milliliter
10071690 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
10081690 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15179193 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 155465000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-68-2 | C7H17N | 115.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-68-2
Summenformel C7H17N
Molekulargewicht (g/mol) 115.22
MDL-Nummer MFCD00008244
InChI-Schlüssel WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
PubChem CID 8127
IUPAC-Name Heptan-1-amin
SMILES CCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptylamine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -23.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.7740g/mL
Siedepunkt 153.0°C to 156.0°C
Flammpunkt 44°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)6NH2
Brechungsindex 1.4233 to 1.4253
Menge 500 mL
Beilstein 04,193
Relative Dichte 0.774
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 100g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formelmasse 115.22
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit