Learn More
n-Heptyl 4-Hydroxybenzoate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Hydroxybenzoic acid-n-heptyl ester |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H20O3/c1-2-3-4-5-6-11-17-14(16)12-7-9-13(15)10-8-12/h7-10,15H,2-6,11H2,1H3 |
| Formelmasse | 236.1412 |
| Reinheit (%) | >95% |