Learn More
N-Heptan, für HPLC, ∽95 % N-Heptan, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4229434
52.93 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
Heptan
CCCCCCC
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatory: This product is under excise duties on energy product according to EU directive 2003/96/EEC.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
Heptan
CCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Heptane
Schmelzpunkt -91.0°C
Extinktion (1 cm cell vs HPLC−grade water), (1 cm cell vs HPLC−grade water) at 0nm, 0.01 max. at 245nm, 0.046 max. at 227nm, 0.10 max. at 220nm, 0.301 max. at 210nm, 0.7 max. at 200nm
Dichte 0.6830g/mL
Siedepunkt 98.0°C
Menge 1 L
Flammpunkt −4°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3850 to 1.3890
Prozentgehaltsbereich 95%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005% max.
Relative Dichte 0.683
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
Viskosität 0.4 mPa.s (20°C)
Wasser 0.01% max.
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Formelmasse 100.2
Reinheit (%) ≥94%
Güte HPLC