Learn More
N-Heptan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Metallbehälter
Beschreibung
C7H16, CAS-Nummer-142-82-5, Dipropylmethan, Dipropylmethan, Eptani, n-Heptan, gettysolve-c, Heptan-Politur, Skellysolve c, Heptylhydrid, heptan, Heptanen, 2,5 l, 98 °C, CHEBI:43098, farblos, 100,2 g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, -91 °C, 9544, 100.205, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8900
Spezifikation
Schmelzpunkt | -91°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 98°C |
Menge | 5 L |
Verpackung | Metallbehälter |
Physikalische Form | Flüssig |
Dampfdruck | 48mbar at 20°C |
Viskosität | 0.4 mPaS at 20°C |
Formelmasse | 100.2g/mol |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- n-Heptane
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.