Learn More
N-Heptan, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical
Catalog Number 10514389
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Metallbehälter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
heptane
CCCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
heptane
CCCCCCC
C7H16, CAS-Nummer-142-82-5, Dipropylmethan, Dipropylmethan, Eptani, n-Heptan, gettysolve-c, Heptan-Politur, Skellysolve c, Heptylhydrid, heptan, Heptanen, 2,5 l, 98 °C, CHEBI:43098, farblos, 100,2 g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, -91 °C, 9544, 100.205, Flasche aus braunem Glas, flüssig, 8900
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Schmelzpunkt -91°C
Farbe Farblos
Siedepunkt 98°C
Menge 5 L
Verpackung Kunststoffbehälter
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 48mbar at 20°C
Viskosität 0.4 mPaS at 20°C
Formelmasse 100.2g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.