Learn More
n-Heptan, BAKER ANALYSIERT™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10241151 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Change view
Click to view available options
2,5 l
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10241151 2,5 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10241151 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 8110.2500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Laborreagenzien
Spezifikation
Schmelzpunkt -90.6°C
CAS 142-82-5
Farbe Max. 10 (APHA)
Dichte 0.6838 g/cm³ (20°C)
Menge 2.5 L
Flammpunkt -4°C
Rückstand nach Verdampfung max. 0.001%
Prozentgehaltsbereich min. 99.0%
Summenformel C7H16
MDL-Nummer MFCD00009544
Wasser max. 0.01%
Siedepunkt 98.4°C (1013 hPa)
InChI-Schlüssel IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC-Name Heptan
Molekulargewicht (g/mol) 100.21