Learn More
N-Heptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813577
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
heptane
CCCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
142-82-5
C7H16
100.21
MFCD00009544
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
8900
CHEBI:43098
heptane
CCCCCCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Heptane
Schmelzpunkt -91.0°C
Dichte 0.6830g/mL
Siedepunkt 98.0°C
Flammpunkt −4°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Strukturformel CH3(CH2)5CH3
Brechungsindex 1.3850 to 1.3890
Menge 1 L
Merck Index 15,4694
Relative Dichte 0.683
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Viskosität 0.4 mPa.s (20°C)
Formelmasse 100.2
Reinheit (%) 99%
Güte Biochemisch