Learn More
N-Heptadecan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11333907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11333907 100 g 100 Gramm
11343907 25 g 25 Gramm
11323907 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11333907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 031551.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 629-78-7 | C17H36 | 240.475 g/mol
n-Heptadecane is used as an internal standard to study the first direct comparison of kava lactone extraction efficiencies. It plays an important role as a suspended solvent used for the extraction and concentration of essential oil. It is used as a precursor in the production of iminoctadine triacetate
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-78-7
Summenformel C17H36
Molekulargewicht (g/mol) 240.475
MDL-Nummer MFCD00009002
InChI-Schlüssel NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID 12398
ChEBI CHEBI:16148
IUPAC-Name Heptadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptadecane
Schmelzpunkt 22°C
Dichte 0.778 g/mL
Siedepunkt 302°C
Brechungsindex 1.4369
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 240.48
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • n-Heptadecane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptadecane