Learn More
n-Heptadecan, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415250
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11415250 1 g 1 Gramm
11425250 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415250 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 044514.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 629-78-7 | C17H36 | 240.475 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-78-7
Summenformel C17H36
Molekulargewicht (g/mol) 240.475
MDL-Nummer MFCD00009002
InChI-Schlüssel NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID 12398
ChEBI CHEBI:16148
IUPAC-Name Heptadecan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptadecane
Schmelzpunkt 22°C
Dichte 0.7783 g/mL
Siedepunkt 302°C
Brechungsindex 1.4369
Menge 1 g
Formelmasse 240.48
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Kristallin