Learn More
N-Heneicosan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10182951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10182951 10 g Glasflasche 10 Gramm
10602952 1 g Glasflasche 1 Gramm
10086053 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10182951 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 352770100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 629-94-7 | C21H44 | 296.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-94-7
Summenformel C21H44
Molekulargewicht (g/mol) 296.58
MDL-Nummer MFCD00009346
InChI-Schlüssel FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj
PubChem CID 12403
ChEBI CHEBI:32931
IUPAC-Name Henicosan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heneicosane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 100°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)19CH3
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,,soluble in petroleum ether
Formelmasse 296.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Brocken, Kristalle oder Flocken