Learn More
N-Heneicosan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778739
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
629-94-7
C21H44
296.58
MFCD00009346
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj
12403
CHEBI:32931
Henicosan
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
629-94-7
C21H44
296.58
MFCD00009346
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
heneicosane, n-heneicosane, unii-i93s5u5dmp, eicosane, methyl, i93s5u5dmp, ch3-ch2 19-ch3, henicosan, acmc-1b9xj
12403
CHEBI:32931
Henicosan
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material n-Heneicosane
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 100°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)19CH3
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol,,soluble in petroleum ether
Formelmasse 296.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristalline Brocken, Kristalle oder Flocken