Learn More
N-Glycidylphthalimid, TRC
Artikelnummer. 30389315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30389315 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30389315 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG615995100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Glycidyl Phthalimide
CAS 5455-98-1
Summenformel C11 H9 N O3
Menge 100 mg
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-oxiranylmethyl)- (ACI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(oxiranylmethyl)- (9CI), 2-(2-Oxiranylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, N-(2,3-epoxypropyl)- (8CI), (Phthalimidomethyl)oxirane, 2,3-Epoxypropylphthalimide, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(Oxiranylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(Phthalimidomethyl)oxirane, 2-[(Oxiranyl)methyl]isoindole-1,3-dione, Denacol EX 731, N-(2,3-Epoxypropan-1-yl)phthalimide, N-(2,3-Epoxypropyl)-2-phthalimide, N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide, N-Glycidylphthalimide, N-Oxiranylmethylphthalimide, NSC 7244
InChI-Formel InChI=1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2
SMILES O=C1N(CC2CO2)C(=O)c3ccccc13
IUPAC-Name 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 203.19
Formelmasse 203.0582