Learn More
N-Glycidylphthalimid, TRC
Artikelnummer. 30388790
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30388790 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30388790 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG6159951G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Glycidyl Phthalimide
CAS 5455-98-1
Summenformel C11 H9 N O3
Menge 1 g
Synonym 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-oxiranylmethyl)- (ACI), 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(oxiranylmethyl)- (9CI), 2-(2-Oxiranylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, N-(2,3-epoxypropyl)- (8CI), (Phthalimidomethyl)oxirane, 2,3-Epoxypropylphthalimide, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(Oxiranylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(Phthalimidomethyl)oxirane, 2-[(Oxiranyl)methyl]isoindole-1,3-dione, Denacol EX 731, N-(2,3-Epoxypropan-1-yl)phthalimide, N-(2,3-Epoxypropyl)-2-phthalimide, N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide, N-Glycidylphthalimide, N-Oxiranylmethylphthalimide, NSC 7244
InChI-Formel InChI=1S/C11H9NO3/c13-10-8-3-1-2-4-9(8)11(14)12(10)5-7-6-15-7/h1-4,7H,5-6H2
SMILES O=C1N(CC2CO2)C(=O)c3ccccc13
IUPAC-Name 2-(Oxiran-2-ylmethyl)isoindol-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 203.19
Formelmasse 203.0582