Learn More
N-(gamma-Maleimidobutyryloxy)succinimid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15414349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15414349 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15414349 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61850.MC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
  • Ein heterobifunktionales Quervernetzungsreagenz mit Amin- und Sulfhydryl-Reaktivität
  • Nützlich in Enzym-Immunoassays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(gamma-Maleimidobutyryloxy)succinimide
CAS 80307-12-6
Schmelzpunkt 130°C to 132°C
Farbe Weiß
Summenformel C12H12N2O6
MDL-Nummer MFCD00036817
Menge 100 mg
Beilstein 6427689
Synonym gmbs, 4-maleimidobutyric acid n-hydroxysuccinimide ester, 4-maleimidobutyric acid n-succinimidyl ester, n-gamma-maleimidobutyryloxy succinimide, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxo-2,5-dihydro-1h-pyrrol-1-yl butanoate, n-4-maleimidobutyryloxy succinimide, n-succinimidyl 4-maleimidobutyrate, n-succinimidyl-4-maleimidobutyrate, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 4-2,5-dioxopyrrol-1-yl butanoate
InChI-Schlüssel PVGATNRYUYNBHO-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C(CCCN1C(=O)C=CC1=O)ON1C(=O)CCC1=O
IUPAC-Name (2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl) 4-(2,5-Dioxopyrrol-1-yl)Butanoat
Molekulargewicht (g/mol) 280.24
PubChem CID 133440
Formelmasse 280.23
Physikalische Form Pulver