Learn More
n-Formylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10550761
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
2591-86-8
C6H11NO
113.16
MFCD00006483
FEWLNYSYJNLUOO-UHFFFAOYSA-N
n-formylpiperidine, 1-formylpiperidine, 1-piperidinecarboxaldehyde, formylpiperidine, n-formylpiperidin, piperidinoformamide, piperidine-n-carbaldehyde, piperidine, 1-formyl, 1-piperidinecarbaldehyde, unii-ziq29h6czg
17429
CHEBI:42546
Piperidin-1-carbaldehyd
C1CCN(CC1)C=O
2591-86-8
C6H11NO
113.16
MFCD00006483
FEWLNYSYJNLUOO-UHFFFAOYSA-N
n-formylpiperidine, 1-formylpiperidine, 1-piperidinecarboxaldehyde, formylpiperidine, n-formylpiperidin, piperidinoformamide, piperidine-n-carbaldehyde, piperidine, 1-formyl, 1-piperidinecarbaldehyde, unii-ziq29h6czg
17429
CHEBI:42546
Piperidin-1-carbaldehyd
C1CCN(CC1)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Formylpiperidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -31°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0190g/mL
Siedepunkt 222°C
Flammpunkt 91°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4830 to 1.485
Menge 1 L
Beilstein 20, 45
Fieser 11,244
Relative Dichte 1.019
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,hexane
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Formylpiperidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.