Learn More
N-Formylmethionin spezifische Transfer-Ribonukleinsäure aus E. coli MRE 600, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11471182 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 U
50 U
Packungsgröße:
10 Einheiten
50 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471182 50 U 50 Einheiten
11461182 10 U 10 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471182 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219915450
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
N-Formylmethionin-spezifische Transfer-Ribonukleinsäure von E. coli MRE 600, Aktivität = 1300 ± 50 Pikomol pro A260-Einheiten, weißes Pulver
  • Ribonukleinsäure, Transfer, N-formylmethionin-spezifisch kann als Substrat zur Untersuchung der Spezifität und Kinetik der natürlichen, mutierten und chemisch entwickelten N-formylmethionin-spezifischen Aminoacyl-tRNA-Synthetase(en) und Methionyl-tRNA-Formyltransferase(en) (MTF) von E. coli verwendet werden.
  • Jedes tRNA-Molekül ist spezifisch für eine bestimmte Aminosäure und bindet diese. Es gibt mehr als eines für jede Aminosäure.
  • Die tRNA erfüllt während der Proteinsynthese drei Funktionen: Bindung mit einer spezifischen Aminosäure, Erkennung des entsprechenden Codons auf der mRNA und Platzierung der Aminosäure an der richtigen Position für die Bindung an die zu formende Polypeptidkette und die Bindung des Polypeptids an das Ribosom.
Chemische Identifikatoren
CAS 63231-63-0
MDL-Nummer MFCD00132196
IUPAC-Name Ribonucleinsäure
Spezifikation
Farbe Weiß
Menge 50 U
Physikalische Form Pulver