Learn More
N-Formyl-N-[2-oxo2-(1-oxo-3,4-dihydroisochinolin-2(1H)-yl)ethyl]cyclohexancarboxamid, Mikromol™
Artikelnummer. 30051520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30051520 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30051520 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0615.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Formyl-N-[2-oxo-2-(1-oxo-3,4-dihydroisochinolin-2(1H)-yl)ethyl]cyclohexancarboxamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
CAS 125273-88-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19 H22 N2 O4
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Praziquantel Imp. C (EP), Praziquantel USP Related Compound C, Praziquantel USP RC C, N-[2-(3,4-dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexanecarboxamide, Praziquantel RC C (USP), Praziquantel Related Compound C, Praziquantel Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2
SMILES O=CN(CC(=O)N1CCc2ccccc2C1=O)C(=O)C3CCCCC3
IUPAC-Name N-Formyl-N-[2-oxo-2-(1-oxo-3,4-dihydroisochinolin-2-yl)ethyl]cyclohexancarboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 342.39
Menge 25 mg
Formelmasse 342,158 g/mol