Learn More
N-Formylbenzocain, TRC
Artikelnummer. 30010520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010520 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010520 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF697300100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5422-63-9
Summenformel C10 H11 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 193.199
Synonym 4-(Formylamino)benzoic Acid Ethyl Ester, Benzoic acid, p-formamido-, ethyl ester (6CI), Ethyl 4-(formylamino)benzoate, Ethyl 4-formamidobenzoate, Ethyl p-formamidobenzoate, NSC 12009, Ethyl 4-Formamidobenzoate, N-Formylbenzocaine, N-Formyl benzocaine
IUPAC-Name Ethyl-4-Formamidobenzoat
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC=O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 4-Formamidobenzoate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H11NO3/c1-2-14-10(13)8-3-5-9(6-4-8)11-7-12/h3-7H,2H2,1H3,(H,11,12)
Formelmasse 193.074
Reinheit (%) >95%