Learn More
N-Fmoc-S-tert-Butyl-L-Cystein, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15415668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415668 1 g 1 Gramm
15425668 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59372.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67436-13-9
Summenformel C22H25NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 399.505
MDL-Nummer MFCD00037130
InChI-Schlüssel IXAYZHCPEYTWHW-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-cys tbu-oh, fmoc-s-tert-butyl-l-cysteine, fmoc-s-t-butyl-l-cysteine, n-fmoc-s-tert-butyl-l-cysteine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-tert-butylthio propanoic acid, fmoc-r-2-amino-3-s-t-butylthio butanoic acid, 2r-3-tert-butylsulfanyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, ambotzfaa1716, pubchem19015, fmoc-cys but-oh
PubChem CID 7009544
IUPAC-Name (2R)-3-tert-butylsulfanyl-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES CC(C)(C)SCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-S-tert-butyl-L-cysteine
Menge 1 g
Beilstein 4577031
Optische Drehung +24° (c=1 in DMF)
Formelmasse 399.5
Reinheit (%) 98%