Learn More
N-Fmoc-S-Benzyl-L-Cystein, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15409468
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15409468
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63028.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53298-33-2
Summenformel C25H23NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 433.522
MDL-Nummer MFCD00065633
InChI-Schlüssel AKXYVGAAQGLAMD-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-cys bzl-oh, fmoc-s-benzyl-l-cysteine, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-benzylthio propanoic acid, l-cysteine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-s-phenylmethyl, 2r-3-benzylsulfanyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-s-benzyl-l-cys, pubchem12391, fmoc-l-cys bzl-oh, ksc925c9h, n-fmoc-s-phenylmethyl-l-cysteine
PubChem CID 11750859
IUPAC-Name (2R)-3-benzylsulfanyl-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)CSCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-S-benzyl-L-cysteine
Menge 1 g
Formelmasse 433.52
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest