Learn More
N-Fmoc-O-Tert-Butyl-D-Tyrosin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-Tyrosin ist potenziell nützlich für Proteomikstudien und Festphasenpeptidsyntheseverfahren.
Löslichkeit
Löslich in 1 mmol in 2 ml Dimethylformamid (klar löslich). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
N-Fmoc-O-tert-butyl-D-Tyrosin ist potenziell nützlich für Proteomikstudien und Festphasenpeptidsyntheseverfahren.
Löslichkeit
Löslich in 1 mmol in 2 ml Dimethylformamid (klar löslich). Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-O-tert-butyl-D-tyrosine |
Menge | 1 g |
Beilstein | 6691868 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in 1 mmole in 2 ml dimethylformamide (Clearly soluble). Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 459.53 |
Reinheit (%) | 95% |