Learn More
N-Fmoc-O-tert-Butyl-D-Serin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458948
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15458948 25 g 25 Gramm
15438948 1 g 1 Gramm
15448948 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15458948 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62439.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 128107-47-1 | C22H25NO5 | 383.444 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128107-47-1
Summenformel C22H25NO5
Molekulargewicht (g/mol) 383.444
MDL-Nummer MFCD00077071
InChI-Schlüssel REITVGIIZHFVGU-LJQANCHMSA-N
Synonym fmoc-d-ser tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-d-serine, fmoc-d-ser but-oh, pubchem10040, ksc915q4f, o-tert-butyl-n-fmoc-l-serine, 2r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, d-serine, o-1,1-dimethylethyl-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, 2r-3-tert-butoxy-2-fluoren-9-ylmethoxy carbonylamino propanoic acid, fmoc-o-tert.butyl-d-serine
PubChem CID 7004204
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]propansäure
SMILES CC(C)(C)OCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-O-tert-butyl-D-serine
Schmelzpunkt 131°C
Menge 25 g
Beilstein 5309984
Formelmasse 383.44
Reinheit (%) 98%