Learn More
N-Fmoc-N-Methylglycin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449278
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15449278 5 g 5 Gramm
15459278 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449278 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H62806.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 77128-70-2 | C18H19NO5 | 329.352 g/mol
N-Fmoc-N-methylglycine is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-N-Methylglycin ist ein wichtiger Rohstoff und ein wichtiges Zwischenprodukt für organische Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färbemittel.
Löslichkeit
Löslich in DMF.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Vor Oxidationsmittel und Hitze schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77128-70-2
Summenformel C18H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 329.352
MDL-Nummer MFCD00151926
InChI-Schlüssel CUJSWOOWOONPRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-sarcosine monohydrate, fmoc-sarcosine hydrate, 2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino acetic acid hydrate, 9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino acetic acid hydrate, 2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl methyl amino acetic acid;hydrate, fmoc-sarcosinehydrate, ksc915q4d, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n-methylglycine-water 1/1
PubChem CID 56763849
IUPAC-Name 2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)aminoessigsäure;hydrat
SMILES CN(CC(=O)O)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-N-methylglycine
Menge 5 g
Beilstein 6660958
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMF.
Formelmasse 311.33
Reinheit (%) 98%