Learn More
N-Fmoc-N-Methyl-L-Valin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
N-Fmoc-N-methyl-L-valine is used as enzyme substrates and reagents, culture media additives, dyes, stains and indicators. It is also involved in the preparation of N-methylated peptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Fmoc-N-Methyl-L-Valin wird als Enzymsubstrate und -reagenzien, Nährbodenadditive, Farbstoffe, Farbstoffe, Färbemittel und Indikatoren verwendet. Sie ist auch an der Vorbereitung von N-methylierten Peptiden beteiligt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser und Dimethylformamid.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Basen und Alkalimetallen. Kühl lagern.
N-Fmoc-N-Methyl-L-Valin wird als Enzymsubstrate und -reagenzien, Nährbodenadditive, Farbstoffe, Farbstoffe, Färbemittel und Indikatoren verwendet. Sie ist auch an der Vorbereitung von N-methylierten Peptiden beteiligt.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser und Dimethylformamid.
Hinweise
Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Basen und Alkalimetallen. Kühl lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-N-methyl-L-valine |
Schmelzpunkt | 187°C to 190°C |
Farbe | Weiß |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water and dimethyl formamide. |
Formelmasse | 353.41 |
Reinheit (%) | 95% |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Pulver |