Learn More
N-Fmoc-N-Methyl-L-Norleucin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480999
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480999 5 g 5 Gramm
15470999 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480999 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63992.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112883-42-8
Summenformel C22H25NO4
Molekulargewicht (g/mol) 367.45
MDL-Nummer MFCD00235878
InChI-Schlüssel RZZXDYZWHUAOEK-GNLPSFAGNA-N
Synonym fmoc-n-me-nle-oh, fmoc-n-methyl-l-norleucine, fmoc-nalpha-methyl-l-norleucine, l-norleucine,n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, l-norleucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-n-methyl, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino hexanoic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl methyl amino hexanoic acid, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-l-norleucine, ambotzfaa6460, fmoc-n-me-nle-oh hplc
PubChem CID 7019522
IUPAC-Name (2S)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]hexansäure
SMILES CCCC[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-N-methyl-L-norleucine
Menge 5 g
Formelmasse 367.44
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Fest