Learn More
N-Fmoc-N-Methyl-L-Isoleucin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420439
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15420439
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63640.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138775-22-1
Summenformel C22H25NO4
Molekulargewicht (g/mol) 367.45
MDL-Nummer MFCD00153389
InChI-Schlüssel IQIOLCJHRZWOLS-DZLYFNQKNA-N
Synonym fmoc-n-me-ile-oh, fmoc-n-methyl-l-isoleucine, fmoc-n-me-lle-oh, n-fmoc-n-methyl-l-isoleucine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-alpha-methyl-l-isoleucine, 2s,3s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl methyl amino-3-methylpentanoic acid, fmoc-melle-oh, fmoc-l-meile-oh, ambotzfaa1398, pubchem18966
PubChem CID 15433034
IUPAC-Name (2S,3S)-2-[9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl(methyl)amino]-3-methylpentansäure
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N(C)C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-N-methyl-L-isoleucine
Beilstein 7548444
Menge 1 g
Formelmasse 367.44
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest