Learn More
N-Fmoc-L-valin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460117
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460117 25 g 25 Gramm
11450117 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460117 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21030.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 68858-20-8 | C20H21NO4 | 339.39 g/mol
It is potentially useful for proteomics studies and solid phase peptide synthesis techniques. Fmoc-valine (in addition to the other amino acids) is commonly used to synthesize 4-thiazolidinones (e.g. (E)-5-(4-Ethylbenzylidene)-2-thioxothiazolidin-4-one [E925745]) and 4-metathiazanones as well.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist potenziell nützlich für Untersuchungen der Proteomik und für Festphasen-Peptidsynthese-Verfahren. Fmoc-Valin wird (zusätzlich zu den anderen Aminosäuren) häufig zur Synthese von 4-Thiazolidinonen (z. B. (E)-5-(4-Ethylbenzyliden)-2-thioxothiazolidin-4-on [E925745]) und 4-Metathiazanon.
Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ergibt eine sehr schwache Trübung.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68858-20-8
Summenformel C20H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 339.39
MDL-Nummer MFCD00037124
InChI-Schlüssel UGNIYGNGCNXHTR-SFHVURJKSA-N
Synonym fmoc-l-valine, fmoc-val-oh, fmoc-l-val-oh, n-fmoc-l-valine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-valine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-valine, fmoc-valine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-methylbutanoic acid, n-alpha-fmoc-l-valine, s-n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl valine
PubChem CID 688217
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-valine
Schmelzpunkt 142°C to 147°C
Menge 25 g
Beilstein 2177443
Optische Drehung −17° (c=1 in DMF)
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylbutansäure
Formelmasse 339.39
Reinheit (%) 98%