Learn More
N-Fmoc-L-Methionin-Sulfoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7054848
26.63 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76265-70-8
C20H21NO5S
387.45
MFCD00077064
CEHRSUBRZOGRSW-HSYKDVHTSA-N
fmoc-met o-oh, fmoc-l-methionine sulfoxide, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, ambotzfaa1405, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-methionine sulfoxide, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-methioninesulfoxid
7408215
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylsulfinylbutansäure
CS(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
76265-70-8
C20H21NO5S
387.45
MFCD00077064
CEHRSUBRZOGRSW-HSYKDVHTSA-N
fmoc-met o-oh, fmoc-l-methionine sulfoxide, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-methylsulfinyl butanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-methanesulfinylbutanoic acid, ambotzfaa1405, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-methionine sulfoxide, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-methioninesulfoxid
7408215
(2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylsulfinylbutansäure
CS(=O)CC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-methionine sulfoxide
Farbe Weiß
Formelmasse 387.45
Reinheit (%) 98%
Menge 1 g
Physikalische Form Pulver