Learn More
N-Fmoc-L-Isoleucin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
N-Fmoc-L-Isoleucin ist eine unnatürliche Aminosäure, die für Peptidomimetika verwendet wird. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (sehr schwache Trübung).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
N-Fmoc-L-Isoleucin ist eine unnatürliche Aminosäure, die für Peptidomimetika verwendet wird. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (sehr schwache Trübung).
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-Fmoc-L-isoleucine |
Schmelzpunkt | 146°C to 148°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 4716717 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol (very faint turbidity). |
IUPAC-Name | (2S,3S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-methylpentansäure |
Formelmasse | 353.42 |
Reinheit (%) | 98% |